Learn More
Corning™ Aseptische Einweg-Transferverschlüsse für Spinnerflaschen
Zur Verwendung mit Corning Einweg-Spinnerkolben mit Verschlusskappe und abgewinkeltem Seitenhals
399.90 CHF - 415.39 CHF
Spezifikation
Material | Polycarbonat |
---|---|
Enthält | Seitenarm 0,25 in. Tauchrohr mit 0,2μm Pore, Entlüftung, medizinische Qualität |
Anzahl pro Karton | 2/Karton |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17730698
|
Corning™
3558 |
Corning™ Art.-Nr. 3563 |
415.39 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15155884
|
Corning™
3528 |
500 ml Einweg-Spinnflasche |
399.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17720698
|
Corning™
3545 |
Corning™ Art.-Nr. 3561 |
399.90 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Corning™ Spinner Flask Aseptic Transfer Caps will enhance the productivity of your cell culture operations when adding or removing medium and cells. Aseptic Transfer Caps are sterile (10-6 SAL), individually double bagged and fit the side arms on Corning Disposable Spinner Flasks. Made from high density polyethylene. Autoclaving is not recommended.
- Chemically resistant, heat-sealable, flexible tubing, 1/4 ID, 3/8 OD
- 24 tubing length, with connector
Spezifikation
Polycarbonat | |
Seitenarm 0,25 in. Tauchrohr mit 0,2μm Pore, Entlüftung, medizinische Qualität | |
2/Karton | |
1/Packung |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.