Learn More
Corning™ Aseptische Einweg-Transferverschlüsse für Spinnerflaschen
Zur Verwendung mit Corning Einweg-Spinnerkolben mit Verschlusskappe und abgewinkeltem Seitenhals
Marke: Corning™ 3545
Additional Details : Gewicht : 0.68900kg
Beschreibung
Die aseptischen Transferkappen der Corning™ Spinnerkolben erhöhen die Produktivität Ihrer Zellkulturvorgänge beim Hinzufügen oder Entfernen von Medium und Zellen. Die aseptischen Transferkappen sind steril (10-6 SAL), einzeln doppelt verpackt und passen auf die Seitenhälse der Corning Einweg-Spinnerkolben. Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte. Autoklavieren nicht empfohlen.
- Chemikalienbeständige, heißsiegelfähge, wärmeabdichtbare, flexible Schläuche, 1/4 ID, 3/8 AD
- Schlauchlänge 24, mit Anschluss
Spezifikation
Polycarbonat | |
Seitenhals 0,25 Zoll, Tauchschlauch mit 0,2 μm Porengröße, Belüftung, medizinische Qualität | |
1/Packung |
Corning™ Art.-Nr. 3561 | |
2/Karton |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.