Learn More
Corning™ Aseptische Einweg-Transferverschlüsse für Spinnerflaschen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17730698 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
500 ml Einweg-Spinnflasche
Corning™ Art.-Nr. 3561
Corning™ Art.-Nr. 3563
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17730698 Corning™ Art.-Nr. 3563 2 Stück
15155884 500 ml Einweg-Spinnflasche 2 Stück
17720698 Corning™ Art.-Nr. 3561 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17730698 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3558
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Corning Einweg-Spinnerkolben mit Verschlusskappe und abgewinkeltem Seitenhals
Die aseptischen Transferkappen der Corning™ Spinnerkolben erhöhen die Produktivität Ihrer Zellkulturvorgänge beim Hinzufügen oder Entfernen von Medium und Zellen. Die aseptischen Transferkappen sind steril (10-6 SAL), einzeln doppelt verpackt und passen auf die Seitenhälse der Corning Einweg-Spinnerkolben. Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte. Autoklavieren nicht empfohlen.
  • Chemikalienbeständige, heißsiegelfähge, wärmeabdichtbare, flexible Schläuche, 1/4 ID, 3/8 AD
  • Schlauchlänge 24, mit Anschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polycarbonat
Zur Verwendung mit (Geräte) Corning™ Art.-Nr. 3563
Enthält Seitenarm 0,25 in. Tauchrohr mit 0,2μm Pore, Entlüftung, medizinische Qualität
Anzahl pro Karton 2/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.