Learn More
Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung mit geradem Stecknippelanschluss
Ideal für die Verwendung mit Gas oder Flüssigketen
11.05 CHF - 15.70 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Messing |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15477253
|
Cole-Parmer™
31404-51 |
1/8 Zoll | ||||||||
15487253
|
Cole-Parmer™
31404-52 |
3/16 Zoll |
12.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15417203
|
Cole-Parmer™
31403-46 |
5/16 Zoll | ||||||||
15427203
|
Cole-Parmer™
31403-47 |
3/8 Zoll | ||||||||
15407203
|
Cole-Parmer™
31403-45 |
1/4 Zoll | ||||||||
Beschreibung
- Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
- Vakuumbeständig bis 250 psi.
- Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation
Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil | |
Messing | |
-40 °C | |
250 psi | |
82 °C |
Autoklavierbar | |
-40 °F | |
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) | |
180 °F | |
Schnellkupplungsanschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung mit geradem Stecknippelanschluss