Learn More
Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung mit geradem Stecknippelanschluss
Artikelnummer. 15427203
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll
1/8 Zoll
3/16 Zoll
3/8 Zoll
5/16 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15427203
Marke: Cole-Parmer™ 3140347
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ideal für die Verwendung mit Gas oder Flüssigketen
  • Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
  • Vakuumbeständig bis 250 psi.
  • Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation
Beschreibung Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Messing
Gesamtlänge (metrisch) 4.27 cm
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -40 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Schlauchgröße 3/8 Zoll
Schlauchanschluss 3/8 in.
Auslassanschluss 1/4 Zoll
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Maximaler Druck 250 psi
Max. Operating Temperature (English) 180 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 82 °C
Produkttyp Schnellkupplungsanschluss