Learn More
Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung mit geradem Stecknippelanschluss
Ideal für die Verwendung mit Gas oder Flüssigketen
Marke:  Cole-Parmer™ 31404-52
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15487253
  • 12.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
  • Vakuumbeständig bis 250 psi.
  • Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation
Spezifikation
Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil
Messing
-40 °F
3/16 Zoll
1/8 Zoll
250 psi
82 °C
Autoklavierbar
4.45 cm
-40 °C
3/16 in.
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
180 °F
Schnellkupplungsanschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung mit geradem Stecknippelanschluss > 3/16 Zoll