Learn More
Cole-Parmer™ CPC™-Schnellkupplung mit geradem Stecknippelanschluss
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll
1/8 Zoll
3/16 Zoll
3/8 Zoll
5/16 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Schnellkupplungen aus Metall erfordern ein Fittinggehäuse und einen Einsatz mit der gleichen Durchflussgröße (separat bestellen).
- Vakuumbeständig bis 250 psi.
- Temperaturbereich: -40 bis +180 °F
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schnellkupplung x Verbindung ohne Ventil |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Messing |
| Gesamtlänge (metrisch) | 3.30 cm |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -40 °F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -40 °C |
| Schlauchgröße | 1/4 Zoll |
| Schlauchanschluss | 1/4 in. |
| Auslassanschluss | 1/4 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Autoklav oder Ethylenoxid (ETO) |
| Mehr anzeigen |