Learn More
Fisherbrand™ Comb Block for multiSUB™ Midi 96 Gel System
Provides convenient loading template for single and multi-channel pipettes.
21.70 CHF - 23.20 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | MultiSUB™ Midi 96 Gelsystem |
---|---|
Format | 96-Well |
Probengröße | 8 |
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12327977
|
Fisherbrand™
MSMIDI96-8-1.5/2M |
Kammblock: 1,5 mm | Zwei Marker, Kammblock (1,5 mm dick) |
23.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12317977
|
Fisherbrand™
MSMIDI96-8-1.5 |
Kammblock: 1,5 mm | Ein einzelner Marker, Kammblock (1,5 mm dick) |
23.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12307977
|
Fisherbrand™
MSMIDI96-8-1 |
Kammblock: 1 mm | Ein einzelner Marker, Kammblock (1 mm dick) |
21.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12337977
|
Fisherbrand™
MSMIDI96-8-1/2M |
Kammblock: 1 mm | Zwei Marker, Kammblock (1 mm dick) |
21.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Fits virtually every application from preparatory electrophoresis to high-throughput screening
- Height-adjustable without any requirement for specialist tools or comb holders
- Prevents heat-induced warping
Spezifikation
MultiSUB™ Midi 96 Gelsystem | |
96-Well | |
8 |