Learn More
Fisherbrand™ Comb Block for multiSUB™ Midi 96 Gel System
Provides convenient loading template for single and multi-channel pipettes.
Marke: Fisherbrand™ MSMIDI96-8-1.5/2M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Passend für nahezu jede Anwendung, von der manuell vorbereiteten Elektrophorese bis zum Hochdurchsatz-Screening
- Ohne Spezialwerkzeuge oder spezielle Kammhalter höhenverstellbar
- Verhindert durch Hitze verursachte Verformungen
Spezifikation
MultiSUB™ Midi 96 Gelsystem | |
96-Well | |
8 |
Kammblock | |
Zwei Marker, Kammblock (1,5 mm dick) | |
Kammblock: 1,5 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Comb Block for multiSUB™ Midi 96 Gel System > Zwei Marker, Dicke: 1,5mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur