Learn More
Fisherbrand™ Comb Block for multiSUB™ Midi 96 Gel System
Provides convenient loading template for single and multi-channel pipettes.
Marke:  Fisherbrand™ MSMIDI96-8-1/2M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12337977
  • 21.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Beschreibung
  • Passend für nahezu jede Anwendung, von der manuell vorbereiteten Elektrophorese bis zum Hochdurchsatz-Screening
  • Ohne Spezialwerkzeuge oder spezielle Kammhalter höhenverstellbar
  • Verhindert durch Hitze verursachte Verformungen
Spezifikation
Spezifikation
MultiSUB™ Midi 96 Gelsystem
96-Well
8
Kammblock: 1 mm
Kammblock
Zwei Marker, Kammblock (1 mm dick)
Kammblock: 0,04 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Comb Block for multiSUB™ Midi 96 Gel System > Zwei Marker, Dicke: 1mm