Learn More
VITLAB™ Farbige LDPE-Enghals-Spritzflaschen
Diese Spritzflaschen eignen sich zur Abgabe genauer und kleiner Mengen verschiedener Flüssigkeiten. VITLAB™ Farbige Enghals-Spritzflaschen aus LDPE zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl und einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.
25.25 CHF - 37.15 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Belüftet |
---|---|
Produkttyp | Spülflaschen |
Material | LDPE |
Closure Included | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11322260
|
VITLAB™
132605 |
250 mL | Grün |
25.25 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11308613
|
VITLAB™
132608 |
250 mL | Blau |
25.25 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11398603
|
VITLAB™
132606 |
250 ml | Gelb |
25.25 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11388603
|
VITLAB™
132603 |
250 mL | Rot |
25.25 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10769411
|
VITLAB™
132708 |
500 mL | Blau |
31.80 CHF
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11338613
|
VITLAB™
132706 |
500 mL | Gelb |
31.80 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11318613
|
VITLAB™
132703 |
500 ml | Rot |
31.80 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10030901
|
VITLAB™
132705 |
500 ml | Grün |
37.15 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Das (zum Patent angemeldete) VENT-CAP verhindert praktisch das Auslaufen, Tropfen oder Austreten von Flüssigkeit aus dem Spenderröhrchen, was durch Temperaturänderungen im Labor auftreten kann
- Flaschen aus LDPE mit engem Hals
- Lieferbar in verschiedenen Farben, um die Identifizierung zu erleichtern
- Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP
Spezifikation
Belüftet | |
Spülflaschen | |
LDPE | |
Ja |