Learn More
VITLAB™ Farbige LDPE-Enghals-Spritzflaschen
Diese Spritzflaschen eignen sich zur Abgabe genauer und kleiner Mengen verschiedener Flüssigkeiten. VITLAB™ Farbige Enghals-Spritzflaschen aus LDPE zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl und einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.
Marke:  VITLAB™ 132603
Additional Details : Gewicht : 0.27900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11388603
  • 25.25 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das (zum Patent angemeldete) VENT-CAP verhindert praktisch das Auslaufen, Tropfen oder Austreten von Flüssigkeit aus dem Spenderröhrchen, was durch Temperaturänderungen im Labor auftreten kann
  • Flaschen aus LDPE mit engem Hals
  • Lieferbar in verschiedenen Farben, um die Identifizierung zu erleichtern
  • Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP
Spezifikation
Spezifikation
Spülflasche
Belüftet
250 mL
LDPE
Eng
135 mm
58 mm
Rot