missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VITLAB™ Farbige LDPE-Enghals-Spritzflaschen

Diese Spritzflaschen eignen sich zur Abgabe genauer und kleiner Mengen verschiedener Flüssigkeiten. VITLAB™ Farbige Enghals-Spritzflaschen aus LDPE zeichnen sich durch einen präzisen Sprühstrahl und einen optimierten Medienrückfluss durch das durchgehende Sprühröhrchen mit feiner Spitze aus.

Marke:  VITLAB™ 132606

Additional Details : Gewicht : 0.27000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11398603

  • 25.25 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Das (zum Patent angemeldete) VENT-CAP verhindert praktisch das Auslaufen, Tropfen oder Austreten von Flüssigkeit aus dem Spenderröhrchen, was durch Temperaturänderungen im Labor auftreten kann
  • Flaschen aus LDPE mit engem Hals
  • Lieferbar in verschiedenen Farben, um die Identifizierung zu erleichtern
  • Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP
Spezifikation

Spezifikation

Spülflaschen
Belüftet
250 ml
LDPE
135 mm
58 mm
Gelb
Ja
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote