Learn More
Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse II). Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
268.00 CHF - 275.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |
---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Masse | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11710623
|
Zwiebel™
PBI2301T |
100 mg geliefert |
268.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11780613
|
Zwiebel™
PBI2301P |
10 mg |
273.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11720623
|
Zwiebel™
PBI2301W |
200 mg |
275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11790613
|
Zwiebel™
PBI2301R |
20 mg |
275.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11730623
|
Zwiebel™
PBI2301X |
500 mg |
271.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11700623
|
Zwiebel™
PBI2301S |
50 mg |
271.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||||
Description
- Gewicht der Klasse F1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spécification
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.