Learn More
Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse II). Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
Marke:  Zwiebel™ PBI2301S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11700623
  • 271.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Beschreibung
  • Gewicht der Klasse F1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
50 mg
± 0,04 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1 > Masse: 50 mg