Learn More
Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse II). Zwiebel™ Box mit Gewichten der Klasse F1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse F2.
Marke:  Zwiebel™ PBI2301W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11720623
  • 275.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Beschreibung
  • Gewicht der Klasse F1
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
200 mg
± 0,06 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1 > Masse: 200mg