Learn More
Zwiebel™ Gewichte der Klasse F1
Beschreibung
- Gewicht der Klasse F1
- Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
- In Übereinstimmung mit OIML R111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Specifica
Specifica
| Masse | 100 mg geliefert |
| Toleranz | ± 0,05 mg |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?