Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse B Artikelnummer.: 10014080
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse B
Artikelnummer. p-8003649 Alle ansehen Brand Produkte
1000 ml, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10014080
Marke: BRAND™ 36162
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Aufbau aus transparentem PMP (Polymethylpenten)
  • Mit Polypropylen-Stopfen
  • Fehlergrenzen nach Klasse B, DIN EN ISO 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Höhe = Höhe ohne Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 1042
Verschlussmaterial Polypropylen
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material PMP
Höhe (metrisch) 298 mm
Fehlergrenze ± 0.8 ml
Anzahl pro Packung 1
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C
Toleranz ± 0.8 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klasse Klasse B
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • Brand - BLAUBRAND
    BLAUBRAND video
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Brand BLAUBRAND
    • Brand BLAUBRAND (DE)
      Brand BLAUBRAND (DE)
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Brand BLAUBRAND (DE)
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse B >