Learn More
Kartell X5 volumetric flask PMP TPXwithcap 1000ml .
Marke:  Kartell 0248900
X5 volumetric flask PMP TPXwithcap 1000ml .
Artikelnummer. 10011111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00 CHF
    146.46 CHF / 5 Stück
    Sparen 17.54 CHF
    10% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-04-2026