Learn More
CD79a Mouse, Clone: IGA/1406, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD79a |
---|---|
Klon | IGA/1406 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15911298
|
EnquireBio
973-MSM6-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15901298
|
EnquireBio
973-MSM6-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
CD79a | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
973 | |
A synthetic peptide corresponding to aa 202-216 (GTYQDVGSLNIADVQ) of human CD79a protein. | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
25-44kDa |
IGA/1406 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_067612 | |
CD79A | |
IgG3 | |
Protein A/G Purified | |
Cell surface | |
Daudi or Ramos cells. Germinal center B-cells in a lymph node or tonsil. |