Learn More
CD79a Mouse, Clone: IGA/1406, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 973-MSM6-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901298
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
CD79a
Cell surface
IGA/1406
Unconjugated
NP_067612
Mouse
25-44kDa
Protein A/G Purified
RUO
973
IgG3
Western Blot
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
CD79A
A synthetic peptide corresponding to aa 202-216 (GTYQDVGSLNIADVQ) of human CD79a protein.
Daudi or Ramos cells. Germinal center B-cells in a lymph node or tonsil.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.