Learn More
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
291.00 CHF - 356.00 CHF
Spezifikation
Material | Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahlrohr |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie |
Incluye | Gebogene Nadeln zum Durchstechen von Septen, ohne Septumbeschädigung |
Tipo de producto | Zugangskanülen |
Estilo de punta de aguja | Ende gebogen |
Produktcode | Marke | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Calibre de aguja | Longitud de la aguja (imperial) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11755865
|
Cadence Science™
4191 |
19 ga. | 6 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11795895
|
Cadence Science™
4192 |
18 ga. | 1,5 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11725825
|
Cadence Science™
4170 |
25 ga. | 1 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11735825
|
Cadence Science™
4173 |
22 ga. | 1,5 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11745825
|
Cadence Science™
4174 |
22 ga. | 2 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11790986
|
Cadence Science™
4181 |
21 ga. | 6 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11745845
|
Cadence Science™
4184 |
20 ga. | 2 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11796784
|
Cadence Science™
4187 |
20 ga. | 8 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11745865
|
Cadence Science™
4190 |
19 ga. | 4 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11766814
|
Cadence Science™
4188 |
20 ga. | 12 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11755905
|
Cadence Science™
4193 |
18 ga. | 2 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11785975
|
Cadence Science™
4195 |
18 ga. | 6 in. |
291.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11735945
|
Cadence Science™
4194 |
18 ga. | 4 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11776814
|
Cadence Science™
4196 |
18 ga. | 12 in. |
291.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11725845
|
Cadence Science™
4175 |
22 ga. | 4 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 07-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11765845
|
Cadence Science™
4186 |
20 ga. | 6 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11755845
|
Cadence Science™
4185 |
20 ga. | 4 in. |
341.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11735845
|
Cadence Science™
4176 |
22 ga. | 6 in. |
356.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
- Zugangskanülen mit abgelenktem, nicht-stanzendem (non-coring) Septum
- Für nicht-stanzendes (non-coring) Durchdringen von Septen und Gummiverschlüssen mit luftempfindlichen und pyrophorischen Verbindungen
Spezifikation
Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahlrohr | |
Gebogene Nadeln zum Durchstechen von Septen, ohne Septumbeschädigung | |
Ende gebogen |
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie | |
Zugangskanülen |