Learn More
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen Artikelnummer.: 11755905
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen
Artikelnummer. 11755905
18 ga., 2 in., 12 Stück
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
25 ga.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
8 in.
12 in.
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11755905
Marke: Cadence Science™ 4193
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
  • Zugangskanülen mit abgelenktem, nicht-stanzendem (non-coring) Septum
  • Für nicht-stanzendes (non-coring) Durchdringen von Septen und Gummiverschlüssen mit luftempfindlichen und pyrophorischen Verbindungen
Spezifikation
Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahlrohr
Kanülen-Gauge 18 ga.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
Enthält Gebogene Nadeln zum Durchstechen von Septen, ohne Septumbeschädigung
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 2 in.
Produkttyp Zugangskanülen
Menge 12 Nadeln
Art der Kanülenspitze Ende gebogen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen >