Learn More
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen
Artikelnummer. 11776814
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
25 ga.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
8 in.
12 in.
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11776814
Marke: Cadence Science™ 4196
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
  • Zugangskanülen mit abgelenktem, nicht-stanzendem (non-coring) Septum
  • Für nicht-stanzendes (non-coring) Durchdringen von Septen und Gummiverschlüssen mit luftempfindlichen und pyrophorischen Verbindungen
Spezifikation
Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahlrohr
Kanülen-Gauge 18 ga.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
Enthält Gebogene Nadeln zum Durchstechen von Septen, ohne Septumbeschädigung
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 12 in.
Produkttyp Zugangskanülen
Menge 12 Nadeln
Länge (metrisch) Kanüle 30,5 cm
Art der Kanülenspitze Ende gebogen
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.