Learn More
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen Artikelnummer.: 11766814
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen
Artikelnummer. 11766814
20 ga., 12 in.
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
18 ga.
19 ga.
20 ga.
21 ga.
22 ga.
25 ga.
Länge (angloamerikanisch) Kanüle:
1 in.
1,5 in.
2 in.
4 in.
6 in.
8 in.
12 in.
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11766814
Marke: Cadence Science™ 4188
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
  • Zugangskanülen mit abgelenktem, nicht-stanzendem (non-coring) Septum
  • Für nicht-stanzendes (non-coring) Durchdringen von Septen und Gummiverschlüssen mit luftempfindlichen und pyrophorischen Verbindungen
Spezifikation
Material Vernickeltes Messing (Ansatz), Edelstahlrohr
Kanülen-Gauge 20 ga.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in der Gaschromatographie und Kernresonanz-Spektroskopie
Enthält Gebogene Nadeln zum Durchstechen von Septen, ohne Septumbeschädigung
Länge (angloamerikanisch) Kanüle 12 in.
Produkttyp Zugangskanülen
Menge 12 Nadeln
Länge (metrisch) Kanüle 305 mm
Art der Kanülenspitze Ende gebogen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cadence Science™ Gebogene Kanülen zum nicht stanzenden Durchstechen von Septen >