Learn More
Brady™ BBP™ Wiederablösbare Vinylfolie
BBP™ Repositionierbare Vinylfolie (B-581) aus einem strapazierfähigen, flexiblen, hochglänzenden Material eignet sich optimal zur Markierung in Innenräumen, wenn ein häufiges Repositionieren erforderlich ist.
116.34 CHF - 419.14 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Wiederablösbar, Druckempfindlich
Ausführung Glanz
Format Film
Material Vinyl
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11706465
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
118003
Weiß 4 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
467.00 CHF
419.14 CHF / 1 Stück
Sparen 47.86 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11716465
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
118004
Weiß 2,25 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
312.00 CHF
279.39 CHF / 1 Stück
Sparen 32.61 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11736465
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
118006
Weiß 0,5 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
131.00 CHF
116.34 CHF / 1 Stück
Sparen 14.66 CHF
11% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
11756465
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
118008
Gelb 2,25 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
398.49 CHF
279.39 CHF / 1 Stück
Sparen 119.10 CHF
29% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11726465
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
118005
Weiß 1,12 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
208.00 CHF
186.24 CHF / 1 Stück
Sparen 21.76 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11766465
Unterlagen ansehen
Brady™
118009
Gelb 1,12 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
208.00 CHF
186.24 CHF / 1 Stück
Sparen 21.76 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11746465
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
118007
Gelb 4 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
467.00 CHF
419.14 CHF / 1 Stück
Sparen 47.86 CHF
10% Rabatt
View alternative products
Save Up to 
»
Lager vorrätig
Add to basket
11776465
View Documents
Brady™
118010
Gelb 0,5 in.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
131.00 CHF
116.34 CHF / 1 Stück
Sparen 14.66 CHF
11% Rabatt
View alternative products
Save Up to 
»
Verfügbar ab: 09-12-2026
Add to basket
Description
Description
  • Der spezielle, aggressive Klebstoff bleibt an Ort und Stelle, lässt sich aber sauber entfernen, ohne Klebstoffreste zu hinterlassen, was ihn ideal für Anwendungen wie 5S und Inventarisierung macht
  • Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 5 Jahre
  • Betriebstemperatur von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C)
Specifications
Specifications
Acryl, Wiederablösbar, Druckempfindlich
Film
Unsteril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
1 Rolle
-40 bis +82 °C
100 ft. (2,01 m)
Glanz
Vinyl
Ideal für vorübergehende, ablösbare und wiederanbringbare Etiketten, z. B. 5S und schlanke Lageretiketten
5 Jahre
-40 bis 180 °F
0,005 in.
30.48 m