Learn More
Brady™ BBP™ Wiederablösbare Vinylfolie
BBP™ Repositionierbare Vinylfolie (B-581) aus einem strapazierfähigen, flexiblen, hochglänzenden Material eignet sich optimal zur Markierung in Innenräumen, wenn ein häufiges Repositionieren erforderlich ist.
Marke:  Brady™ 118010
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11776465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00 CHF
    116.34 CHF / 1 Stück
    Sparen 14.66 CHF
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Beschreibung
  • Der spezielle, aggressive Klebstoff bleibt an Ort und Stelle, lässt sich aber sauber entfernen, ohne Klebstoffreste zu hinterlassen, was ihn ideal für Anwendungen wie 5S und Inventarisierung macht
  • Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 5 Jahre
  • Betriebstemperatur von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Wiederablösbares Vinylband für BBP3x Drucker
Gelb
Film
Unsteril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
5 Jahre
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
-40 bis +82 °C
0.127 mm
30.48 m
12,50 mm
Acryl, Wiederablösbar, Druckempfindlich
Glanz
Vinyl
Ideal für vorübergehende, ablösbare und wiederanbringbare Etiketten, z. B. 5S und schlanke Lageretiketten
1
1 Rolle
-40 bis 180 °F
0,005 in.
100 ft. (2,01 m)
0,5 in.
B30C-500-581-YL