Learn More
Brady™ BBP™ Wiederablösbare Vinylfolie
BBP™ Repositionierbare Vinylfolie (B-581) aus einem strapazierfähigen, flexiblen, hochglänzenden Material eignet sich optimal zur Markierung in Innenräumen, wenn ein häufiges Repositionieren erforderlich ist.
Marke:  Brady™ 118003
316.42 CHF gültig bis 2026-10-31
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "28026" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11706465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 CHF
    419.14 CHF / 1 Stück
    Sparen 47.86 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Der spezielle, aggressive Klebstoff bleibt an Ort und Stelle, lässt sich aber sauber entfernen, ohne Klebstoffreste zu hinterlassen, was ihn ideal für Anwendungen wie 5S und Inventarisierung macht
  • Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
  • Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 5 Jahre
  • Betriebstemperatur von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C)
Spezifikation
Spezifikation
Wiederablösbares Vinylband für BBP3x Drucker
Weiß
Film
Unsteril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
5 Jahre
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
-40 bis +82 °C
0.127 mm
30.48 m
101 mm
Acryl, Wiederablösbar, Druckempfindlich
Glanz
Vinyl
Ideal für vorübergehende, ablösbare und wiederanbringbare Etiketten, z. B. 5S und schlanke Lageretiketten
1
1 Rolle
-40 bis 180 °F
0,005 in.
100 ft. (2,01 m)
4 in.
B30C-4000-581-WT
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Promo
Expires: 2026-10-31
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Promo Code: 28026
Sparen Sie bis zu 66% auf über 4,000 Grundlagen für Betriebssicherheit und Instandhaltung.
Applying Promo and Adding
Promo
Expires: 2026-10-31
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Promo Code: 28008
Machen Sie Sicherheit zur Priorität und holen Sie gleichzeitig mehr aus Ihrem Budget heraus. Sparen Sie für begrenzte Zeit bis zu 60 % auf eine große Auswahl an unverzichtbaren Sicherheitsprodukten für Ihr Labor und Ihren Arbeitsplatz.
Applying Promo and Adding