Learn More
Brady™ BBP™ Wiederablösbare Vinylfolie
BBP™ Repositionierbare Vinylfolie (B-581) aus einem strapazierfähigen, flexiblen, hochglänzenden Material eignet sich optimal zur Markierung in Innenräumen, wenn ein häufiges Repositionieren erforderlich ist.
Marke: Brady™ 118009
Beschreibung
- Der spezielle, aggressive Klebstoff bleibt an Ort und Stelle, lässt sich aber sauber entfernen, ohne Klebstoffreste zu hinterlassen, was ihn ideal für Anwendungen wie 5S und Inventarisierung macht
- Vinylfolie kann im Thermotransferverfahren bedruckt werden
- Durchschnittliche Haltbarkeit im Außenbereich: 5 Jahre
- Betriebstemperatur von -40 bis 180 °F (-40 bis 82 °C)
Spezifikation
| Acryl, Wiederablösbar, Druckempfindlich | |
| Glanz | |
| Vinyl | |
| Ideal für vorübergehende, ablösbare und wiederanbringbare Etiketten, z. B. 5S und schlanke Lageretiketten | |
| 5 Jahre | |
| -40 bis 180 °F | |
| 0,005 in. | |
| 30.48 m | |
| B30C-1125-581-YL |
| Gelb | |
| Film | |
| Unsteril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
| 1 Rolle | |
| -40 bis +82 °C | |
| 100 ft. (2,01 m) | |
| 1,12 in. |