Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wrap, 50 gsm
SMS sterilization wraps provide a microbial barrier and are ideal for pharmaceutical production applications. They are designed for use in steam, ethylene oxide, and hydrogen peroxide sterilization processes.
234.00 CHF - 1170.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sterilisationshülle, Heavy Duty |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | COC |
Farbe | Blau |
Material | SMS-Faser |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17851471
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-01.5X01.5 |
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in.) |
378.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17861471
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-0202 |
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in.) |
378.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17871471
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-0303 |
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in.) |
378.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17881471
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-0404 |
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in.) |
378.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17891471
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-0606 |
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in.) |
378.00 CHF
3000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17801481
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-0808 |
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.) |
234.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17811481
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-0909 |
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in.) |
270.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17821481
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-0912 |
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in.) |
342.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17831481
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-1212 |
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in.) |
324.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17841481
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-1515 |
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in.) |
432.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17851481
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-1818 |
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in.) |
595.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17861481
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-1822 |
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in.) |
1170.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17871481
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-2020 |
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in.) |
705.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17881481
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-2424 |
61 x 61 cm (24 x 24 in.) |
248.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17891481
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-3030 |
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in.) |
423.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17801491
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-3636 |
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in.) |
590.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17811491
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-4040 |
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in.) |
755.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17821491
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-4545 |
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in.) |
900.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17831491
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-4548 |
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in.) |
1015.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17841491
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-4848 |
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in.) |
1015.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17851491
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-5454 |
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in.) |
432.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17861491
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-5472 |
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in.) |
675.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17871491
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-6060 |
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in.) |
710.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17881491
|
Keystone Cleanroom Products
KCRP-300-6080 |
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in.) |
378.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descrizione
- Manufactured and packaged in a Certified ISO 8 cleanroom
- Clean - no cellulose
- Strong, rip and tear resistant 50 gsm material
- Soft and drape-able fabric
- An extensive range of sizes available means less cutting
- Hydrophobic barrier allows sterilization gasses but prevents liquid and microbial penetration
- Sub packed into sealed labeled poly bags with Lot Number and Date of Manufacture for complete traceability
- Certificate of Conformance sent with each shipment
- Made in the USA
Specifica
Sterilisationshülle, Heavy Duty | |
COC | |
SMS-Faser | |
Ja |
Autoklavierbar | |
Blau | |
Unsteril | |
121°bis 125 °C |