Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wrap, 50 gsm
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in.)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in.)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in.)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in.)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in.)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in.)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in.)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in.)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in.)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in.)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in.)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in.)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in.)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in.)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in.)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in.)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in.)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in.)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in.)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in.)
61 x 61 cm (24 x 24 in.)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in.)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in.)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in.)
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
3000 Stück
50 Stück
Beschreibung
- In einer ISO 8-konformen Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
- Sauber – keine Cellulose
- Starkes, reißfestes Material (50 g/m2)
- Weiches und drapierfähiges Gewebe
- Ein umfangreiches Größensortiment bedeutet weniger Schneiden
- Die hydrophobe Barriere ermöglicht Sterilisationsgase, verhindert jedoch das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroorganismen
- In versiegelte, markierte Polybeutel mit Chargennummer und Herstellungsdatum verpackt, womit eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist
- Konformitätsbescheinigungen im Lieferumfang enthalten
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | None |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Material | SMS-Faser |
| Sterilität | Unsteril |
| Latexfrei | Ja |
| Temperaturbereich (metrisch) | 121°bis 125 °C |
| Abmessungen (L x B) | 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in.) |
| Mehr anzeigen |