Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wrap, 50 gsm
SMS sterilization wraps provide a microbial barrier and are ideal for pharmaceutical production applications. They are designed for use in steam, ethylene oxide, and hydrogen peroxide sterilization processes.
Marke:  Keystone Cleanroom Products KCRP-300-6080
Additional Details : Gewicht : 10.89680kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17881491
  • 378.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In einer ISO 8-konformen Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
  • Sauber – keine Cellulose
  • Starkes, reißfestes Material (50 g/m2)
  • Weiches und drapierfähiges Gewebe
  • Ein umfangreiches Größensortiment bedeutet weniger Schneiden
  • Die hydrophobe Barriere ermöglicht Sterilisationsgase, verhindert jedoch das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroorganismen
  • In versiegelte, markierte Polybeutel mit Chargennummer und Herstellungsdatum verpackt, womit eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist
  • Konformitätsbescheinigungen im Lieferumfang enthalten
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisationshülle, Heavy Duty
COC
SMS-Faser
Ja
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in.)
Autoklavierbar
Blau
Unsteril
121°bis 125 °C