Learn More
Keystone Cleanroom Products Blue SMS Sterilization Wrap, 50 gsm
SMS sterilization wraps provide a microbial barrier and are ideal for pharmaceutical production applications. They are designed for use in steam, ethylene oxide, and hydrogen peroxide sterilization processes.
Marke: Keystone Cleanroom Products KCRP-300-0912
Additional Details : Gewicht : 5.89930kg
Beschreibung
- In einer ISO 8-konformen Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
- Sauber – keine Cellulose
- Starkes, reißfestes Material (50 g/m2)
- Weiches und drapierfähiges Gewebe
- Ein umfangreiches Größensortiment bedeutet weniger Schneiden
- Die hydrophobe Barriere ermöglicht Sterilisationsgase, verhindert jedoch das Eindringen von Flüssigkeiten und Mikroorganismen
- In versiegelte, markierte Polybeutel mit Chargennummer und Herstellungsdatum verpackt, womit eine vollständige Rückverfolgbarkeit gewährleistet ist
- Konformitätsbescheinigungen im Lieferumfang enthalten
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Sterilisationshülle, Heavy Duty | |
COC | |
SMS-Faser | |
Ja | |
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in.) |
Autoklavierbar | |
Blau | |
Unsteril | |
121°bis 125 °C |