Learn More
Agilent BioTek Biostack Integrationskits
Für die Verwendung mit Mikrotiterplatten-Staplern, Mikrotiterplatten-Dispensern und Mikrotiterplatten-Waschautomaten verschiedener Modelle
865.00 CHF
Spezifikation
Typ | Integration Kit |
---|---|
Enthält | Base for 90° and 0° integrations, 4 positioning feet and communication cable |
Includes: Kat.- BT Nr. 7310042
Base für 90° und 0° Integrationen, vier Stellfüße, Kommunikationskabel und Schnittstellensoftware
Kat.- BT Nr. 7310041
Basis für 90° und 0° Integrationen, vier Stellfüße und Kommunikationskabel
Kat.- BT Nr. 7310040
Basis für 90° und 0° Integrationen, vier Stellfüße und Kommunikationskabel
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10536234
|
Agilent BioTek
7310042 |
Biostack Microplate Stacker, EL406 Microplate Washer Dispenser |
865.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15285532
|
Agilent BioTek
7310040 |
BioStack Mikrotiterplatten-Stapler, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät |
865.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15295532
|
Agilent BioTek
7310041 |
BioStack Mikrotiterplatten-Stapler, ELX 405 Select Deepwell-Mikrotiterplatten-Waschgerät |
865.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Wird zusammen mit dem Biostack Mikrotiterplatten-Stapler verwendet
- Enthält die Base für 90° und 0° Integrationen
- Vier Stellfüße
Spezifikation
Integration Kit | |
Base for 90° and 0° integrations, 4 positioning feet and communication cable |