Learn More
Agilent BioTek Biostack Integrationskits
Für die Verwendung mit Mikrotiterplatten-Staplern, Mikrotiterplatten-Dispensern und Mikrotiterplatten-Waschautomaten verschiedener Modelle
Marke: Agilent BioTek 7310042
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Used with BioStack Microplate Stacker
- Includes base for 90° and 0° integrations
- Four positioning feet
Spezifikation
Integration Kit | |
Base for 90° and 0° integrations, 4 positioning feet and communication cable | |
Biostack Microplate Stacker, EL406 Microplate Washer Dispenser |