missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agilent BioTek Biostack Integrationskits
Für die Verwendung mit Mikrotiterplatten-Staplern, Mikrotiterplatten-Dispensern und Mikrotiterplatten-Waschautomaten verschiedener Modelle
Marke: Agilent BioTek 7310041
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Includes: Kat.- BT Nr. 7310042
Base für 90° und 0° Integrationen, vier Stellfüße, Kommunikationskabel und Schnittstellensoftware
Kat.- BT Nr. 7310041
Basis für 90° und 0° Integrationen, vier Stellfüße und Kommunikationskabel
Kat.- BT Nr. 7310040
Basis für 90° und 0° Integrationen, vier Stellfüße und Kommunikationskabel
Beschreibung
- Wird zusammen mit dem Biostack Mikrotiterplatten-Stapler verwendet
- Enthält die Base für 90° und 0° Integrationen
- Vier Stellfüße
Spezifikation
PYR-Kit | |
Basis für 90°- und 0°-Integrationen, 4 Positionierfüße und Kommunikationskabel | |
BioStack Mikrotiterplatten-Stapler, ELX 405 Select Deepwell-Mikrotiterplatten-Waschgerät |