missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek Biostack Integrationskits

Für die Verwendung mit Mikrotiterplatten-Staplern, Mikrotiterplatten-Dispensern und Mikrotiterplatten-Waschautomaten verschiedener Modelle

Marke:  Agilent BioTek 7310040

Additional Details : Gewicht : 0.20000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15285532

  • 865.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: Kat.- BT Nr. 7310042
Base für 90° und 0° Integrationen, vier Stellfüße, Kommunikationskabel und Schnittstellensoftware

Kat.- BT Nr. 7310041
Basis für 90° und 0° Integrationen, vier Stellfüße und Kommunikationskabel

Kat.- BT Nr. 7310040
Basis für 90° und 0° Integrationen, vier Stellfüße und Kommunikationskabel

Beschreibung

Beschreibung

  • Wird zusammen mit dem Biostack Mikrotiterplatten-Stapler verwendet
  • Enthält die Base für 90° und 0° Integrationen
  • Vier Stellfüße
Spezifikation

Spezifikation

PYR-Kit
Basis für 90°- und 0°-Integrationen, 4 Positionierfüße und Kommunikationskabel
BioStack Mikrotiterplatten-Stapler, 405 Touch Mikrotiterplatten-Waschgerät, 405 LS Mikrotiterplatten-Waschgerät
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote