Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
686.46 CHF - 999.00 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Partikelgröße | 3 μm |
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 100 Å |
USP-Typ | L7 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10579365
|
Thermo Scientific™
70203-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
810.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10119184
|
Thermo Scientific™
70203-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
999.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10468574
|
Thermo Scientific™
70203-053030 |
50 mm | 3 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch von unserem Kundendienst.
Spezifikation
Analysesäule | |
2 bis 9 | |
L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
3 μm | |
100 Å | |
C8 | |
12 % | |
Ja |