Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Marke: Thermo Scientific™ 70203-053030
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
50 mm | |
2 bis 9 | |
L7 | |
Beta | |
12% | |
Ja |
3 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
C8 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |