Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Thermo Scientific™ Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 100 Å |
| USP-Typ | L7 |
| Stationäre Phase | C8 |
| Produktlinie | Beta |
| Mehr anzeigen |