Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Marke: Thermo Scientific™ 70203-052130
805.12 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaSil™ C8 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
LC-MS | |
3 μm | |
100 Å | |
C8 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2,1 mm | |
50 mm | |
2 bis 9 | |
L7 | |
Beta | |
12 % | |
Ja |