Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ isolierte Laborwannen
Zur optimalen Aufbewahrung temperaturempfindlicher Proben. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Isolierte Laborwannen sind die leichtesten Eisbehälter auf dem Markt.
81.21 CHF - 172.78 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more |
---|---|
Temperaturbereich | -196°C to +93°C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12616465
|
Bel-Art™
M18848-4101 |
4 l | Blau | Polymerschaum |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12666455
|
Bel-Art™
M18848-9101 |
9 l | Blau | Polymerschaum |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12666465
|
Bel-Art™
M18848-1101 |
1 l | Blau | Polymerschaum |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12636465
|
Bel-Art™
M18848-1102 |
1 L | Schwarz | Polymer Foam |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
13296559
|
Bel-Art™
M18848-9102 |
9 L | Schwarz | Polymer Foam |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
13206569
|
Bel-Art™
M18848-4102 |
4 L | Schwarz | Expanded PVC |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
- Ausreichend groß, um kreisförmige und rechteckige, schwebende Reagenzglasgestelle, Kolben Flaschen usw. zu fassen.
- Expandiertes Polyvinylchlorid, daher unter Normalbedingungen unzerbrechlich
- Widersteht Temperaturen von -196 bis +93 ° C (-321 bis +200 °F) ohne Schwitzen oder Auslaufen
- Absorbiert keine Gerüche oder Feuchtigkeit
- Chemische Beständigkeit gegen stark säurehaltige oder basische Lösungen
- Geeignet für den Gebrauch mit Eis, Trockeneis-Alkohol-Schlämme oder flüssigen Stickstoff
- Stapelbar
- Wanddicke: 2 cm (0.75 in.)
Spezifikation
Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more | |
-196°C to +93°C |