Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ isolierte Laborwannen
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
4 l
9 l
Farbe:
Blau
Schwarz
Material:
Expansions-PVC
Polymerschaum
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
- Ausreichend groß, um kreisförmige und rechteckige, schwebende Reagenzglasgestelle, Kolben Flaschen usw. zu fassen.
- Expandiertes Polyvinylchlorid, daher unter Normalbedingungen unzerbrechlich
- Widersteht Temperaturen von -196 bis +93°C (-321 bis +200°F) ohne Schwitzen oder Auslaufen
- Absorbiert keine Gerüche oder Feuchtigkeit
- Chemische Beständigkeit gegen stark säurehaltige oder basische Lösungen
- Geeignet für den Gebrauch mit Eis, Trockeneis-Alkohol-Schlämme oder flüssigen Stickstoff
- Stapelbar
- Wanddicke: 2 cm (0.75 in.)
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 13 cm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5.1 in. |
| Länge (metrisch) | 41 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 Zoll |
| Breite (metrisch) | 33 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 13 Zoll |
| Abmessungen (L x B x H) | 16 x 13 x 5.1 in. (41 x 33 x 13 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal for storing and transporting temperature sensitive samples in Ice, Alcohol Slurries, Water baths and more |
| Material | Polymerschaum |
| Typ | Maxi Lab Ice Pan |
| Mehr anzeigen |