Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ isolierte Laborwannen
Artikelnummer. 12616465 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
4 l
9 l
Farbe:
Blau
Schwarz
Material:
Expansions-PVC
Polymerschaum
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12616465
Marke: Bel Art™ M188484101
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur optimalen Aufbewahrung temperaturempfindlicher Proben. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Isolierte Laborwannen sind die leichtesten Eisbehälter auf dem Markt.
Keep temperature sensitive samples in an optimal environment. Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Insulated Lab Pans are the lightest icewares on the market.
  • Ausreichend groß, um kreisförmige und rechteckige, schwebende Reagenzglasgestelle, Kolben Flaschen usw. zu fassen.
  • Expandiertes Polyvinylchlorid, daher unter Normalbedingungen unzerbrechlich
  • Widersteht Temperaturen von -196 bis +93°C (-321 bis +200°F) ohne Schwitzen oder Auslaufen
  • Absorbiert keine Gerüche oder Feuchtigkeit
  • Chemische Beständigkeit gegen stark säurehaltige oder basische Lösungen
  • Geeignet für den Gebrauch mit Eis, Trockeneis-Alkohol-Schlämme oder flüssigen Stickstoff
  • Stapelbar
  • Wanddicke: 2 cm (0.75 in.)
Spezifikation
Höhe (metrisch) 13 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5.1 in.
Länge (metrisch) 33 cm
Länge (angloamerikanisch) 13 Zoll
Breite (metrisch) 26 cm
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Abmessungen (L x B x H) 33 x 26 x 13 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Lagerung und den Transport temperaturempfindlicher Proben in Eis, Alkohol-Slurrys, Wasserbädern usw.
Material Polymerschaum
Typ Midi-Eispfanne für Labore
Farbe Blau
Kapazität (metrisch) 4 l
Temperaturbereich - 196 bis 93 °C