Learn More
Masterflex™ Y-Steckverbinder, gezahnt, Polypropylen
Cole-Parmer™ Y-Steckverbinder, mit Stecknippelanschluss, Polypropylen ist eine einfache, wirtschaftliche Armatur, die mit flexiblen Schläuchen in Niederdruckanwendungen verwendet werden kann.
28.60 CHF - 74.20 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Y-förmig, mit Zahnung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit geringem Druck. Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobennahme, Lebensmittelverarbeitung |
Produktlinie | Schlauchverbinder |
Form | Y-förmig |
Maximaler Druck | 30 psi (2 bar) |
Produktcode | Marke | Farbe | Verpackungsmenge | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Verpackungsmenge | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
14809680
|
Masterflex™
40726-41 |
Durchsichtig | 10/Pckg. | 1/16 in. Innendurchmesser |
30.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15276660
|
Masterflex™
40726-43 |
Durchsichtig | 10/Pckg. | 1/8 in. Innendurchmesser |
28.60 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11790339
|
Masterflex™
40726-42 |
Durchsichtig | 10/Pckg. | 3/32 in. Innendurchmesser |
29.50 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12439590
|
Masterflex™
06295-70 |
Durchsichtig | 10/Pckg. | 16 mm Innendurchmesser |
54.80 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12459580
|
Masterflex™
06296-10 |
Weiß | 10/Pckg. | 4–6 mm Innendurchmesser |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11795888
|
Masterflex™
06295-10 |
Durchsichtig | 20/Pckg. | 4 mm Innendurchmesser |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11705898
|
Masterflex™
06295-20 |
Durchsichtig | 35 mm | 6 mm Innendurchmesser |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11828621
|
Masterflex™
06295-40 |
Durchsichtig | 20/Pckg. | 10 mm Innendurchmesser |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Cole-Parmer™ Y-Steckverbinder, mit Stecknippelanschluss, Polypropylen ist eine einfache, wirtschaftliche Armatur, die mit flexiblen Schläuchen in Niederdruckanwendungen verwendet werden kann.
- Ideal für:
- Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung.
- Schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
- Erhältlich in einer Vielzahl von Tüllengrößen, Anschlusslängen und Anschlussbreiten
Spezifikation
Y-förmig, mit Zahnung | |
Schlauchverbinder | |
30 psi (2 bar) |
Anwendungen mit geringem Druck. Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobennahme, Lebensmittelverarbeitung | |
Y-förmig |