Learn More
Masterflex™ Y-Steckverbinder, gezahnt, Polypropylen
Artikelnummer. 11828621
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Verpackungsmenge:
10/Pckg.
20/Pckg.
35 mm
Schlauchgröße:
1/16 in. Innendurchmesser
1/8 in. Innendurchmesser
10 mm Innendurchmesser
16 mm Innendurchmesser
3/32 in. Innendurchmesser
4 mm Innendurchmesser
4–6 mm Innendurchmesser
6 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 11828621
Marke: Masterflex™ 0629540
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Cole-Parmer™ Y-Steckverbinder, mit Stecknippelanschluss, Polypropylen ist eine einfache, wirtschaftliche Armatur, die mit flexiblen Schläuchen in Niederdruckanwendungen verwendet werden kann.
  • Ideal für:
    • Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung.
  • Schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Tüllengrößen, Anschlusslängen und Anschlussbreiten
Spezifikation
Material Polypropylen
Gesamtlänge (metrisch) 65 mm
Zur Verwendung mit Schlauch mit 10 mm Innendurchmesser
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit geringem Druck. Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobennahme, Lebensmittelverarbeitung
Verpackungsmenge 20/Pckg.
Produktlinie Schlauchverbinder
Schlauchgröße 10 mm Innendurchmesser
Schlauchanschluss 10 Mm, 10 mm, 10 mm
Sterilisationsmethode Autoklavieren
Breite (metrisch) 40 mm
Form Y-förmig
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 30 psi (2 bar)
Produkttyp Y-förmig, mit Zahnung