Learn More
Masterflex™ Y-Steckverbinder, gezahnt, Polypropylen
Artikelnummer. 15276660
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Verpackungsmenge:
10/Pckg.
20/Pckg.
35 mm
Schlauchgröße:
1/16 in. Innendurchmesser
1/8 in. Innendurchmesser
10 mm Innendurchmesser
16 mm Innendurchmesser
3/32 in. Innendurchmesser
4 mm Innendurchmesser
4–6 mm Innendurchmesser
6 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 15276660
Marke: Masterflex™ 4072643
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole-Parmer™ Y-Steckverbinder, mit Stecknippelanschluss, Polypropylen ist eine einfache, wirtschaftliche Armatur, die mit flexiblen Schläuchen in Niederdruckanwendungen verwendet werden kann.
  • Ideal für:
    • Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung.
  • Schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Tüllengrößen, Anschlusslängen und Anschlussbreiten
Spezifikation
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit 1/8 in. Schlauch-Innendurchm.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit geringem Druck. Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobennahme, Lebensmittelverarbeitung
Verpackungsmenge 10/Pckg.
Produktlinie Schlauchverbinder
Schlauchgröße 1/8 in. Innendurchmesser
Schlauchanschluss 1/8 Zoll, 1/8 Zoll, 1/8 Zoll.
Sterilisationsmethode Ethylenoxid, Gamma
Form Y-förmig
Farbe Durchsichtig
Maximaler Druck 30 psi (2 bar)
Produkttyp Y-förmig, mit Zahnung