Learn More
Masterflex™ Y-Steckverbinder, gezahnt, Polypropylen
Cole-Parmer™ Y-Steckverbinder, mit Stecknippelanschluss, Polypropylen ist eine einfache, wirtschaftliche Armatur, die mit flexiblen Schläuchen in Niederdruckanwendungen verwendet werden kann.
Marke: Masterflex™ 06295-20
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Cole-Parmer™ Y-Steckverbinder, mit Stecknippelanschluss, Polypropylen ist eine einfache, wirtschaftliche Armatur, die mit flexiblen Schläuchen in Niederdruckanwendungen verwendet werden kann.
- Ideal für:
- Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobenahme, Lebensmittelverarbeitung.
- Schnelle und einfache Montage mit flexiblen Schläuchen
- Erhältlich in einer Vielzahl von Tüllengrößen, Anschlusslängen und Anschlussbreiten
Spezifikation
Y-förmig, mit Zahnung | |
6 mm | |
32 mm | |
Anwendungen mit geringem Druck. Pharmazeutika, Labor, Industrie/Fertigung, Wasserprobennahme, Lebensmittelverarbeitung | |
Schlauchverbinder | |
6 Mm, 6 mm, 6 mm | |
21 mm | |
Durchsichtig | |
30 psi (2 bar) |
0,23 in. | |
Polypropylen | |
Schlauch mit 6 mm Innendurchmesser | |
35 mm | |
6 mm Innendurchmesser | |
Autoklavieren | |
Y-förmig | |
Flexibel |