Learn More
Azlon™ Zwei-Wege-Hahn aus PVDF
Artikelnummer. p-8001860
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1000 ml
Höhe (metrisch):
145 mm
172 mm
227 mm
Außendurchmesser (metrisch):
85 mm
105 mm
136 mm
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 12559885
Marke: Quickfit FB1L/3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dickwandige Ausführung mit Sockel für Vakuumarbeiten
  • Präzisionsgeschliffene Quickfit™ Buchse
  • Mit herkömmlichen Seitenarm aus glattem Glas zur Aufnahme von Vakuumschläuchen mit 9 mm Bohrung
  • Dickwandige Ausführung mit Sockel für Vakuumarbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 6556
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 227 mm
Außendurchmesser (metrisch) 136 mm