Learn More
Azlon™ PMP-Messkolben, Klasse A
Komplett mit gedrucktem Chargencode. Der Azlon Messkolben Klasse A PMP enthält einen Polypropylen-Stopfen.
28.65 CHF - 54.85 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 1042 |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Farbe | Klar |
Material | PMP |
Enthält | Stopfen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12540076
|
Azlon
FDF138A |
1000 ml |
54.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12510076
|
Azlon
FDF124A |
100 ml |
38.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12590066
|
Azlon
FDF112A |
25 ml |
28.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12520076
|
Azlon
FDF130A |
250 ml |
46.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12530076
|
Azlon
FDF136A |
500 ml |
47.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12500076
|
Azlon
FDF118A |
50 ml |
34.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Komplett mit gedrucktem Chargencode.Der Azlon Messkolben Klasse A PMP enthält einen Polypropylen-Stopfen.
- Hergestellt aus glasklarem PMP für hervorragende Klarheit
- Individuell eingestellte Ringmarkierung für Toleranzen der Klasse A gemäß ISO 1042
- Komplett mit gedrucktem Chargencode
- Chargenzertifikat online zum Herunterladen verfügbar
- Mit Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
ISO 1042 | |
Klar | |
Stopfen | |
–20 bis 135 °C | |
A |
Polypropylen | |
PMP | |
1 | |
Autoklavierbar | |
Stopfen |